Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, 95 %
Artikelnummer. 15333786 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15333786 25 g 25 Gramm
15515166 1 g 1 Gramm
15513101 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15333786 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455620250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Rifampin (Rifampicin), CAS-Nr. 13292-46-1, ist ein synthetisches Rifamycin-Antibiotikum, das durch Hemmung der RNA- und DNA-Synthese wirkt und Aktivität gegen den Tuberkulose-Mikroorganismus zeigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Rifampin ist ein Antibiotikum der Rifamycin-Klasse, das synthetisiert wird, da es der aus Amycolatopsis rifamycinica isolierten Verbindung ähnelt
Anwendungen
• Rifampin kann als Bakteriostatikum verwendet werden, das die RNA- und DNA-Synthese, insbesondere in Mykobakterien, verhindert
• Es kann darüber hinaus antineoplastisch sowie neuroprotektiv und als Inhibitor der Angiogenese wirken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13292-46-1
Summenformel C43H58N4O12
Molekulargewicht (g/mol) 822.953
InChI-Schlüssel FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rifampin
Typ Rifampicin
Schmelzpunkt 183.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 822.94
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rifampin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.