Learn More
Rifampicin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10562975 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10562975 25 g Bernsteinfarbiges Glas 25 Gramm
10103443 250 mg Bernsteinfarbiges Glas 250 Milligramm
10533325 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
10396743 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10562975
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rifampicin
Rifampicin ist ein Rifamycin, das gezielt DNA-abhängige bakterielle RNA-Polymerase hemmt. Wirkt sich nicht auf Säugetier-RNA-Polymerase aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13292-46-1
Summenformel C43H58N4O12
Molekulargewicht (g/mol) 822.953
InChI-Schlüssel FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonym Rif
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rifampicin
Typ Rifampicin
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 183°C
Verlust bei Trocknung < 1.0%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Farbe Orange
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Merck Index 15, 8341
Formelmasse 822.96
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rifampin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.