Learn More
Melford Rifampicin
Code produit 30018760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
30018760 1 g 1 Gramm
30018762 5 g 5 Gramm
30018761 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30018760 Fournisseur Melford Code fournisseur R640001.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rifampicin ist ein Antibiotikum, das aufgrund seiner starken antibakteriellen Eigenschaften eingesetzt wird.
Rifampicin ist ein Antibiotikum, das aufgrund seiner starken antibakteriellen Eigenschaften eingesetzt wird. Es gehört zur Klasse der Antibiotika, die als Rifamycine bekannt sind. Rifampicin ist besonders wirksam gegen Bakterien, darunter Mycobacterium tuberculosis, das Tuberkulose verursacht, und andere Bakterien, die zu verschiedenen Infektionen führen können.
Der Wirkmechanismus von Rifampicin besteht in der Hemmung der bakteriellen RNA-Synthese durch Bindung an die Beta-Untereinheit der bakteriellen DNA-abhängigen RNA-Polymerase. Diese Störung unterbricht den Transkriptionsprozess und verhindert so die Synthese von essentieller RNA und Proteinen, die für das Wachstum und Überleben der Bakterien notwendig sind.
Rifampicin wird häufig als Selektionsmittel in Kulturmedien eingesetzt, um Bakterien zu isolieren, die gegen dieses Antibiotikum empfindlich sind. Seine Anwendung trägt zur Identifizierung und Untersuchung spezifischer Bakterienstämme bei.
Spécification
Chemischer Name oder Material Rifampicin
CAS 13292-46-1
Menge 1 g
Summenformel C43H58N4O12
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.