Learn More
Rizinsäure-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30427039
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427039 100 mg
30412749 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427039 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR418050100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-24-2
Summenformel C19 H36 O3
Molekulargewicht (g/mol) 312.49
Synonym 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester, (9Z,12R)-, 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester, [R-(Z)]-, Ricinoleic acid, methyl ester (6CI,8CI), Edenor Me-Ri 90, Flexricin P 1, K-PON 180, K-PON 180HP, Methyl (R)-ricinoleate, Methyl 12-D-hydroxy-9-cis-octadecenoate, Methyl cis-(R)-12-hydroxyoctadec-9-enoate, Methyl ricinate, Methyl ricinoleate, NSC 1254, Ricinic acid methyl ester, Ricinoleic methyl ester, cis-Ricinoleic acid methyl ester
IUPAC-Name Methyl(Z,12R)-12-Hydroxyoctadec-9-Enoat
SMILES CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ricinoleic acid methyl ester
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
Formelmasse 312.2664