Learn More
Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™
Artikelnummer. p-4532389 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 1 gal.
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10148438
Marke: Epredia™ 6101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erzielen Sie gleichzeitige Fixierung und Dehydrierung mit Signature Series™ Pen-Fix™.
Erzielen Sie gleichzeitige Fixierung und Dehydrierung mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series™ Pen-Fix™, einem einzigartig gepufferten alkoholischen Formalin-Fixiermittel.
  • Ausgezeichnetes Gefrierschnitt-Fixiermittel
  • Eignet sich gut für fetthaltige oder dicke Gewebeschnitte
  • Drei Mal schnellere Penetrationsrate als 10 %-iges neutral gepuffertes Formalin
  • Kann in allen offenen oder geschlossenen Gewebeeinbettautomaten und beim Zuschnitt verwendet werden
  • Empfohlen für die Verwendung als sekundäres Fixiermittel in der zweiten und/oder dritten Station des Einbettautomaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 4 x 1 gal.