Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ wiederverwendbare Stahlmesser
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ wiederverwendbare Stahlmesser können mit Mikrotomen oder Kryostaten verwendet werden, wenn die technische Anwendung dies erfordert.
Marke: Epredia™ 152120
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ wiederverwendbare Stahlmesser können mit Mikrotomen oder Kryostaten verwendet werden, wenn die technische Anwendung dies erfordert.
- Mehrmals verwendbare Messer können mit einem geeigneten Messerschleifautomat nachgeschärft werden, wodurch sie länger verwendet werden können
- Zusammen mit den Messern sind geeignete Messerkästen zu bestellen; jeder Kasten kann zwei Messer aufnehmen
- C-Profil-Messer werden für standardmäßige Paraffin- und Cryoverfahren verwendet
- D-Profil-Messer dienen zum Schneiden härterer Materialien, die eine größere Messerstabilität erfordern Wolframkarbidmesser werden wegen ihrer Stabilität und Haltbarkeit zum Schneiden von sehr harten Proben oder Harz verwendet
Spezifikation
D-Profil mit Wolframkarbid-Spitze; 16 cm | |
D | |
Richard-Allan Scientific™ |
Stahlmesser | |
Steel | |
16 cm |