Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkoholisch, Eosin-Y mit Phloxin, Eosin-Y gesättigt
Artikelnummer. 12687806 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 pt.
Typ:
Eosin-Y Alkoholisch
Eosin-Y mit Phloxin
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 12687806
Marke: Epredia™ 71204
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eine strenge Qualitätskontrolle von Rohmaterial und Fertigprodukt gewährleistet höchste Qualität bei jedem einzelnen Produkt: Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkoholisch, Eosin-Y mit Phloxin und Eosin-Y gesättigt.
Eine strenge Qualitätskontrolle von Rohmaterial und Fertigprodukt gewährleistet höchste Qualität bei jedem einzelnen Produkt: Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkoholisch, Eosin-Y mit Phloxin und Eosin-Y gesättigt.
  • Die strenge Qualitätskontrolle von Rohstoffen und Fertigprodukten gewährleistet jedes Mal ein qualitativ hochwertiges Produkt
  • Eosin-Y Alcoholic erzeugt drei verschiedene Farbvarianten, die die Differenzierung zwischen Muskeln, roten Blutkörperchen und Bindegewebe verbessern
  • Eosin-Y mit Phloxin liefert einen helleren rötlichen Farbton und eine wesentlich deutlichere Differenzierung der zytoplasmatischen Farbe als Eosin-Y Alcoholic
  • Eosin-Y Saturated ist eine sehr intensive und schnelle Gegenfärbung, die zur Herstellung von Arbeitslösungen von Eosin-Y verwendet werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Eosin-Y Alkoholisch
Menge 1 pt.
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, isopropyl,methyl alcohol,acetic acid, acid red 87