Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Elastic-Färbelösung
Artikelnummer. 12513637 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Alkoholische Hämatoxylin-Lösung
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 12513637
Marke: Epredia™ 88007
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Weisen Sie eine Atrophie, Ausdünnung und den Verlust von elastischem Gewebe mit der Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Elastic-Färbelösung nach.
Weisen Sie eine Atrophie, Ausdünnung und den Verlust von elastischem Gewebe mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Elastic-Färbelösung nach.
  • Basierend auf dem Verhoeff Elastic Stain Verfahren
  • Wird auch zur Identifizierung von Brüchen, Splitting und Reduplizierung von elastischen Lamellen verwendet, die bei Gefäßerkrankungen auftreten
  • Elastische Fasern werden mit rotem Kollagen und gelbem Hintergrund blauschwarz bis schwarz gefärbt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Alkoholische Hämatoxylin-Lösung