Learn More
Epredia™ Trockene Probenbehälter – Schnappdeckel
Artikelnummer. 12500047 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,55 l
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12500047 2,55 l 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12500047 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 41753
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Trockene Probenbehälter aus transparentem und undurchsichtigem Polystyrol, Polypropylen oder Polyethylen mit einer Vielzahl von Deckeloptionen.
Transportieren, lagern und entnehmen Sie Pathologieproben auf sichere und kostengünstige Weise mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Probentransportsystem (STS™). Dieses System enthält mit 10%igem neutral gepufferten Formalin (NBF) und Zink-Formalin von höchster Qualität vorgefüllte Behälter.
Drei einzigartige Verpackungskonfigurationen ermöglichen ein einfaches Verteilen und Transportieren.
Behälter der Serie 53
  • Leicht zu transportierende Tabletts sind ideal für Operationssäle und Krankenhäuser
  • Durchsichtige Polystyrol-Behälter mit Schraubverschluss
  • Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
  • Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Behälter der Serie 56
  • Das patentierte Epredia™ Bio-Tite™ Verschlusssystem hat ein Doppelgewinde, das falsches Verschrauben praktisch unmöglich macht und Leckagen minimiert
  • Leicht zu transportierende Tabletts
  • Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
  • Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Behälter der Serie 59
  • Das patentierte Epredia™ Bio-Tite Verschlusssystem hat ein Doppelgewinde, das falsches Verschrauben praktisch unmöglich macht und Leckagen minimiert
  • Stapelverpackung reduziert überschüssige Verpackung
  • Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
  • Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Trockenprobenbehälter
Closure Included Ja
Material Polyethylen
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 2,55 l
Verschlusstyp Schnappverschluss
Farbe Lichtundurchlässig
Anzahl pro Karton 25/Packung