Learn More
(-)-Riboflavin, TRC
Artikelnummer. 30425465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425465 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR414995500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin B2 (Riboflavin)
CAS 83-88-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C17 H20 N4 O6
Menge 500 mg
Synonym Riboflavin, Riboflavine (7CI), Benzo[g]pteridine','riboflavin deriv., (-)-Riboflavin, 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol, 6,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazine, 6,7-Dimethyl-9-ribitylisoalloxazine, Beflavin, Beflavine, Benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione','7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-, C.I. 50900, C.I. Food Yellow 15, D-Ribitol','1-deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-, E 101, E 101 (dye), Flavaxin, Flavin BB, Flaxain, Food Yellow 15, Hyre, Lactobene, Lactoflavin, Lactoflavine, NCI 0033298, NSC 33298, Ribipca, Ribocrisina, Riboderm, Ribosyn, Ribotone, Ribovel, Russupteridine yellow III, San Yellow B, Vitaflavine, Vitamin B2, Vitamin G, Vitasan B2
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
SMILES Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
IUPAC-Name 7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 376.36
Formelmasse 376.1383
Reinheit (%) >95