Learn More
Kartell™ Fotoschalen aus PVC, mit Bodenrillen
Artikelnummer. 15815517
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
Innenseite: 540 x 420 x 180 mm; Außenseite: 635 x 515 x 190 mm
Innenseite: 675 x 530 x 100 mm; Außenseite: 765 x 620 x 110 mm
Innenseite:250 x 200 x 60 mm; außen:302 x 250 x 60 mm
Innenseite:320 x 260 x 70 mm; außen:385 x 325 x 75 mm
Innenseite:350 x 300 x 80 mm; außen:420 x 375 x 85 mm
Innenseite:430 x 330 x 90 mm; außen:505 x 405 x 95 mm
Innenseite:520 x 420 x 90 mm; außen:600 x 495 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15815517
Marke: Kartell™ 0028800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die angeschrägten Seiten ermöglichen das Stapeln. Kartell™ Fotoschalen aus PVC sind mit Bodenrillen ausgestattet und eignen sich für fotografische Anwendungen.
Die angeschrägten Seiten ermöglichen ein Stapeln.Kartell™ Fotoschalen aus PVC mit Bodenrillen eignen sich für fotografische Anwendungen.
  • Hergestellt aus PVC für Festigkeit und chemische Beständigkeit
  • Empfohlene Maximaltemperatur: 65°C; PVC kann für kurze Zeiträume bei 75°C verwendet werden
  • Schalen durch schräge Seiten stapelbar
  • In einer großen Vielzahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) Innenseite: 540 x 420 x 180 mm; Außenseite: 635 x 515 x 190 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 180 mm
Länge (metrisch) 540 mm
Material PVC
Typ Fotoschale
Breite (metrisch) 420 mm
Anzahl pro Packung 1 Stück
Form Rechteckig