Learn More
Ribavirin, TRC
Artikelnummer. 30135467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135467 100 mg 100 Milligramm
18063620 50 mg 50 Milligramm
18022820 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135467 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR414475100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36791-04-5
Summenformel C8 H12 N4 O5
Molekulargewicht (g/mol) 244.2
Synonym Ribavirin, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-β-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ribavirin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Formelmasse 244.0808
Reinheit (%) >95%