missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RIAM Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15904375
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15904375 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15904375 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA578787

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human THP-1 whole cell, Jurkat whole cell, human Raji whole cell, U937 whole cell, rat thymus tissue, mouse thymus tissue. IHC: Human Tonsil Tissue, rat lymphaden tissue IHC-F: rat spleen tissue. ICC/IF: A431 cell, JURKAT Cell. Flow: SiHa cell.

RIAM appears to function in the signal transduction from Ras activation to actin cytoskeletal remodeling. Suppresses insulin-induced promoter activities through AP1 and SRE. Mediates Rap1-induced adhesion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RIAM
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide, 0.05mg thimerosal
Gen APBB1IP
Gen-Zugriffsnummer Q7Z5R6, Q8R5A3
Gen-Alias 9930118P07Rik; amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 1 interacting protein; amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 1-interacting protein; amyloid beta precursor protein binding family B member 1 interacting protein; APBB1-interacting protein 1; Apbb1ip; INAG1; Prel1; PREL-1; proline rich EVH1 ligand 1; proline-rich EVH1 ligand 1; Proline-rich protein 48; proline-rich protein 73; Prp48; Rap1-GTP-interacting adapter molecule; Rap1-GTP-interacting adaptor molecule; Rap1-interacting adaptor molecule; RARP1; RARP-1; retinoic acid-responsive proline-rich protein 1; RIAM; RIAMRARP-1; zgc:63968
Gensymbole APBB1IP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human APBB1IP (647-666aa EQDFMSDLMKALQKKRGNVS).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 307171, 54518, 54519
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.