Learn More
Rhodiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
7.5 cm
10 cm
30 cm
50 cm
250 cm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium wire |
Namenshinweis | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 7.5 cm |
Reinheit (%) | 99.8% |
Gewicht | ≈2.44g/m |
Form | Draht |