Learn More
Rhodium-Standard für ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) in -5 % Salzsäure (HNO), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11498999 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11498999
Marke: Reagecon PRH2A8
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt aus ultrareinem Metall (99.999 %), getestet mit einer ISO17025-akkreditierten Testmethode (INAB Ref: 264T) und Rohmaterialien, die vor der Herstellung durch Titration und ICP-MS getestet wurden.
  • ICP, ICP-MS-Referenzstandard, ICP, ICP-MS-Referenzmaterial
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt), dreifach destillierte Säuren und dreifach vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
  • Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
  • Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
Spezifikation
Beschreibung Matrix: 5 % HCl
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rhodium (NH₄)₃RHCl₆)
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 µg/mL (1000 ppm)
Verfahren ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF und andere Kationenmessverfahren, ICP-MS, AA, Ion Chromatography, XRF, Cation Measurement
Element Rhodium (NH₄)₃RHCl₆)
Menge 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • RHODIUM ICP STANDARD SOLUTION 1000mg/L Rh in 5% HCl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: triammonium hexachlororhodate, hydrochloric acid