Learn More
Rhodium(III)-sulfat-Tetrahydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Rh 35.9 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399417
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11399417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041016.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15274-78-9 | H8O16Rh2S3 | 566.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15274-78-9
Summenformel H8O16Rh2S3
Molekulargewicht (g/mol) 566.04
MDL-Nummer MFCD00798544
InChI-Schlüssel JJITWKYISWZJBI-UHFFFAOYSA-H
Synonym rhodium iii sulfate tetrahydrate, 3so4.2rh.4h2o, rhodium iii sulfate tetrahydrate, premion, dirhodium 3+ tetrahydrate trisulfate
PubChem CID 91886287
IUPAC-Name Rhodium(3+); Trisulfat; Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) sulfate tetrahydrate
Farbe Braun
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Rh2(SO4)3·4H2O
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 566.05 (493.99 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 35.9% min.
Geruch Odorless