Learn More
Rhodium(III)-oxidpentahydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Rh 59 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049072
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11367497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012667.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 39373-27-8 | H10O8Rh2 | 343.883 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39373-27-8
Summenformel H10O8Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 343.883
MDL-Nummer MFCD00149843
InChI-Schlüssel XZIIPNYQAMUKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium iii oxide pentahydrate, o8rh2, rhodium-platinum oxide, rhodium iii oxide 5-hydrate, rhodium iii oxide pentahydrate, premion
PubChem CID 45073257
IUPAC-Name Oxo(Oxorhodiooxy)Rhodium; Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O=[Rh]O[Rh]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) oxide pentahydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 0.25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and aqua regia.
Formelmasse 343.88 (253.81 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 59% min.