Learn More
Rhodium(III)-oxid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Rh 80.6 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351858
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11351858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011814.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12036-35-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-35-0
MDL-Nummer MFCD00011205
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) oxide
Schmelzpunkt 1100°C (decomposition)
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,acetone,conc. Hydrochloric acid,Nitric acid,Aqua regia.
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 80.6% min.
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 8.20 g/mL