Learn More
Rhodium(III)nitrat, Lösung, ca. 10 % (w/v) Rh in 20 bis 25 Gew.% HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mL
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
2 Milliliter
Artikelnummer. 10502861
Marke: Thermo Scientific Acros 318980020
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10139-58-9 | N3O9Rh | 288.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10139-58-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel N3O9Rh
Molekulargewicht (g/mol) 288.92
MDL-Nummer MFCD00011202
InChI-Schlüssel VXNYVYJABGOSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium nitrate, rhodium iii nitrate, rhodium trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt, rhodium 3+ trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt 3:1, nitric acid,rhodium 3+ salt 3:1, rhodiumtrinitrate, rhodium +3 nitrate, acmc-20ajsk
PubChem CID 150190
IUPAC-Name Rhodium(3+);Trinitrat
SMILES [Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) nitrate
Namenshinweis Solution, ca.10% (w/w) Rh in 20-25 weight% HNO3
Farbe Braun-orange bis braun-rot
Physikalische Form Lösung
Menge 2 mL
Strukturformel Rh(NO3)3
Formelmasse 288.92
Reinheit (%) 20 to 25% (HNO3) (w/w), 10 to 14% (Rh) (w/v)
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.29
Dichte 1.2900g/mL