Learn More
Rhodium(III)-Chloridhydrat, Rh 38.5 bis 45.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365819
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11365819
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011032.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20765-98-4
Summenformel Cl3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00149839
InChI-Schlüssel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Synonym Rhodium trichloride hydrate
IUPAC-Name Rhodium(3+)-trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Namenshinweis Rh 38.5-45.5%
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 38.5 to 45.5%
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone.
Formelmasse 209.26 (anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroscopic
Aussehen Dark red crystals