Learn More
Rhodium(III)-Chloridhydrat, Rh 38.5 bis 45.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331658
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11331658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011032.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20765-98-4
Summenformel Cl3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00149839
InChI-Schlüssel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Synonym Rhodium trichloride hydrate
IUPAC-Name Rhodium(3+)-trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Namenshinweis Rh 38.5-45.5%
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 38.5 to 45.5%
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone.
Formelmasse 209.26 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Dark red crystals