Learn More
Rhodium(III)-chlorid, wasserfrei, 48.6 bis 49.2 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10209043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10209043
Marke: Thermo Scientific Acros 419100025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10049-07-7 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-07-7
Summenformel Cl3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00011204
InChI-Schlüssel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Rhodium(3+)-trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spezifikation
Siedepunkt 717.0°C (730.0 mmHg)
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) chloride
Schmelzpunkt 450.0°C
Namenshinweis 48.6-49.2% Rh
Farbe Schwarz
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 g
Strukturformel RhCl3
Fieser 02,357; 03,242; 06,504; 07,313; 08,435; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366
Merck Index 15, 8313
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution
Formelmasse 209.26
Reinheit (%) 48.6 to 49.2% Rh
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.38
Dichte 5.3800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodium(III) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.,Verursacht schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.,Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.,Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.,BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.,Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.