missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rhodium (II) Acetate Dimer, TRC

Artikelnummer. 30180208
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180208 500 mg 500 Milligramm
30179718 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30180208 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR318640500MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 15956-28-2
Summenformel C8H12O8Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 441.99
Synonym Tetrakis(μ-acetato)di-rhodium (Rh-Rh), Tetrakis[μ-(acetato-O:O')]di-Rhodium(Rh-Rh), Bis(Rhodium diacetate), Dirhodium Tetraacetate, Dirhodium(II)tetraacetate, NSC 156310, Rhodium Acetate, Rhodium Diacetate Dimer, Rhodium(II) Acetate, Tetraacetatodirhodium, Tetraacetatodirhodium(II), Tetraacetoxydirhodium, Tetrakis(acetato)dirhodium, Tetrakis(acetato)dirhodium(II), Tetrakis-μ-(acetato)dirhodium;
IUPAC-Name diacetyloxyrhodium
SMILES CC(=O)O[Rh]OC(=O)C.CC(=O)O[Rh]OC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rhodium (II) Acetate Dimer
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
Formelmasse 441.8642
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.