Learn More
Rhodium(II)-acetat, Dimer, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 Gramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Katalysator für die Cyclopropanierung von Alkenen, Oxidation von Alkoholen, Cyclisierungsreaktionen mit ɑ-Diazocarbonylgruppen, Einbringung in C-H- und X-H-Bindungen (X-H ist NH oder SH oder OH) und zur Ylidbildung. Reaktiver und nützlicher bei der Differenzierung von Ribonukleosiden und Desoxynukleosiden. Es wird auch zur Funktionalisierung von Fullerenen zu Polymeren verwendet. Effizienter Katalysator für die Wasserstoffübertragung von 2-Propanol auf Cyclohexanon und andere ungesättigte Verbindungen.
Löslichkeit
Löslich in wässriger Lösung wie Wasser. Schwer löslich in Ethanol
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen.
Katalysator für die Cyclopropanierung von Alkenen, Oxidation von Alkoholen, Cyclisierungsreaktionen mit ɑ-Diazocarbonylgruppen, Einbringung in C-H- und X-H-Bindungen (X-H ist NH oder SH oder OH) und zur Ylidbildung. Reaktiver und nützlicher bei der Differenzierung von Ribonukleosiden und Desoxynukleosiden. Es wird auch zur Funktionalisierung von Fullerenen zu Polymeren verwendet. Effizienter Katalysator für die Wasserstoffübertragung von 2-Propanol auf Cyclohexanon und andere ungesättigte Verbindungen.
Löslichkeit
Löslich in wässriger Lösung wie Wasser. Schwer löslich in Ethanol
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rhodium(II) acetate |
| Schmelzpunkt | 205°C |
| Namenshinweis | dimer |
| Menge | 500 mg |
| Strukturformel | [Rh(CO2CH3)2]2 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol |
| IUPAC-Name | Rhodium(2+); Tetraacetat |
| Formelmasse | 441.99 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Geruch | Geruchsneutral |