Learn More
Rhodiumcarbonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30427572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427572 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR31884525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium Carbonyl Chloride
CAS 14523-22-9
Summenformel 4 C O . 2 Cl . 2 Rh
Menge 25 mg
Synonym Tetracarbonyldi-μ-chlorodi-rhodium, Bis(chlororhodiumdicarbonyl), Bis(dicarbonyl(μ-chloro)rhodium), Bis(dicarbonylchlororhodium), Bis(dicarbonylrhodium chloride), Bis(μ-chloro)bis(dicarbonylrhodium), Chlorodicarbonylrhodium dimer, Chlororhodium dicarbonyl dimer, Di-μ-Chlorotetracarbonyldirhodium(I), Dicarbonylchlororhodium dimer, Dicarbonylrhodium chloride dimer, Dichlorodirhodiumtetracarbonyl, Dichlorotetracarbonyldirhodium, Dirhodium tetracarbonyl dichloride, NSC 120116, Rhodium carbonyl chloride dimer, Rhodium dicarbonyl chloride dimer, Tetracarbonyl-μ,μ'-dichlorodirhodium, Tetracarbonyl-μ,μ'-dichlorodirhodium(I), Tetracarbonylbis(μ-chloro)dirhodium, Tetracarbonyldi-μ-chlorodirhodium, Tetracarbonyldichlorodirhodium
InChI-Formel InChI=1S/4CO.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h;;;;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC-Name Kohlenmonoxid;Rhodium(1+);Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 388.757
Formelmasse 387.728