Learn More
Rhodiumruß-Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824907
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 15401017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012353.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium black
Farbe Grau
Aussehen gray powder
Menge 0.5 g
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Pulver