Learn More
Rhodiumacetat, ca. 40 % Rh, braun, wasserlöslich, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247413 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10247413
Marke: Thermo Scientific Acros 270200050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 42204-14-8 | C2H3O2Rh | 161.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42204-14-8
Summenformel C2H3O2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 161.95
MDL-Nummer MFCD03410291
InChI-Schlüssel NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Synonym rhodium 3+ ion acetate
PubChem CID 3660445
IUPAC-Name Essigsäure; Rhodium
SMILES [Rh].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium acetate
Namenshinweis ca. 40% Rh
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Strukturformel Rh(CO2CH3)x
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 130.96
Reinheit (%) ∼40% (Rh)