Learn More
Rhodium, 5 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438536
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11438536
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15965.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Rhodium 5 % auf Kohlenstoff ist ein nützliches Reagenz für die Umwandlung von Nitrilen in primäre Amine und die Hydrierung von aromatischen Ringen, Pyridinen, Aldehyden und Zuckern. Es wird auch zur Reduktion von Oximen auf Amine und zur Reduktion von Nitrobenzol auf Phenylhydroxylamin unter Verwendung von Hydrazinhydrat als Wasserstoffquelle verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Halogenen, Chlortrifluorid und Sauerstoffdifluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium
Namenshinweis 5% on carbon, dry
Menge 5 g
Geruch Odorless
UN-Nummer UN1325
Merck Index 14,8186
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodium, 5% on carbon, dry
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Carbon, Rhodium