Learn More
Rhodium, 1 % auf Aluminiumoxidpulver, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11371828
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11371828 10 g 10 Gramm
11381828 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11371828 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 011769.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-16-6
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Specifications
Chemischer Name oder Material Rhodium
Namenshinweis 1% on alumina powder, Reduced
Menge 10 g