Learn More
Rhodamin B-Base, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Rhodamin B ist ein organischer wasserlöslicher Fluoreszenzfarbstoff.
Rhodamin B hat sich in wässrigen Systemen als giftiger Schadstoff erwiesen, der sich durch photokatalytische Verfahren entfernen lässt.
Anwendungen
Rhodamin B wird zur Vorbereitung von Fluoreszenzsonden für den Nachweis von Eisen verwendet.
Es kann zur Fluoreszenzmarkierung von Nanopartikeln und zum anschließenden Nachweis der Aufnahme von Nanopartikeln durch Zellen verwendet werden.
Kommt als Farbstoff in ELISA, Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie zum Einsatz.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rhodamine B base |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Beilstein | 19, 344 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dimethylformamide,, dimethylsulfoxide, ethanol |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Formelmasse | 442.55 |
| Verlust bei Trocknung | 1% max. (105°C) |
| Reinheit (%) | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Farbe | Lila |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Rhodamine B base
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.