Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin B
Catalog Number p-2692129
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
81-88-9
C28H31ClN2O3
479.02
MFCD00011931
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Basic Violet 10, C.I. 45170
6694
CHEBI:52334
[9-(2-Carboxyphenyl)-6 -(Diethylamino)Xanthen-3-Ylidene]-Diethylazanium;Chlorid
[Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
81-88-9
C28H31ClN2O3
479.02
MFCD00011931
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Basic Violet 10, C.I. 45170
6694
CHEBI:52334
[9-(2-Carboxyphenyl)-6 -(Diethylamino)Xanthen-3-Ylidene]-Diethylazanium;Chlorid
[Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Extinktion 1700 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material Rhodamine B
Schmelzpunkt 210.0°C to 211.0°C
Absorptionsverhältnis 1.1 to 1.6
Beilstein 19, V,8, 669
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 549 to 558nm (in 50:50 IMS:water)
Formelmasse 479.01
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.