Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin B
Artikelnummer. 13408358 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13408358 2.5 kg Kunststofftrommel 2.50 Kilogramm
10396870 100 g Glasflasche 100 Gramm
10573871 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13408358 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 132310025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-88-9
Summenformel C28H31ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 479.02
MDL-Nummer MFCD00011931
InChI-Schlüssel PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC-Name [9-(2-Carboxyphenyl)-6 -(Diethylamino)Xanthen-3-Ylidene]-Diethylazanium;Chlorid
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Spezifikation
Extinktion 1700 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material Rhodamine B
Schmelzpunkt 210.0°C to 211.0°C
Absorptionsverhältnis 1.1 to 1.6
Beilstein 19, V,8, 669
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 549 to 558nm (in 50:50 IMS:water)
Formelmasse 479.01
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Güte Rein
Verpackung Kunststofftrommel
Farbe Grün
Menge 2.5 kg
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.