Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G Perchlorat, Laserqualität, 99 %
Artikelnummer. p-190937 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
Artikelnummer. 10474891
Marke: Thermo Scientific Chemicals 419035000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13161-28-9 | C28H31ClN2O7 | 543.013 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13161-28-9
Summenformel C28H31ClN2O7
Molekulargewicht (g/mol) 543.013
MDL-Nummer MFCD00013117
InChI-Schlüssel HDAFVOZRAUFNQH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13651880
IUPAC-Name Ethyl-2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoat;Perchlorsäure
SMILES CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.OCl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine 6G perchlorate
Namenshinweis laser grade, 99%
Prozentgehaltsbereich 99%
Max. Fluoreszenz 547nm (in methanol)
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 528nm (in methanol)
Formelmasse 543.01
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Rein
Molarer Absorptionskoeffizient 104000L/(mole.cm) (lambda max.)
Verpackung Glasflasche
Eignung (for use as a laser dye) passes
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Rosa-rot
Menge 500 mg
Physikalische Form Kristallpulver bis Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 6G perchlorate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.