Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin6-G-Perchlorat, 96 %
Artikelnummer. 15476467
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15476467
Marke: Thermo Scientific Chemicals H33626.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13161-28-9 | C28H31ClN2O7 | 543.013 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13161-28-9
Summenformel C28H31ClN2O7
Molekulargewicht (g/mol) 543.013
MDL-Nummer MFCD00013117
InChI-Schlüssel HDAFVOZRAUFNQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodamine 6g perchlorate, rhodamine 6g perchlorate, dye content 99 %, ethyl 2-6e-3-ethylamino-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl benzoate; perchloric acid, ethyl 2-6z-3-ethylamino-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl benzoate; perchloric acid
PubChem CID 13651880
IUPAC-Name Ethyl-2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoat;Perchlorsäure
SMILES CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.OCl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine 6G perchlorate
Schmelzpunkt >240°C
Menge 250 mg
Formelmasse 543.02
Reinheit (%) 96%