Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G, 99 %
Artikelnummer. 10587362 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10587362 100 g Glasflasche -
10147990 5 g Glasflasche 5 Gramm
10045820 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10587362 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 419011000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 989-38-8
Summenformel C28H31ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 479.017
MDL-Nummer MFCD00012665
InChI-Schlüssel VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1, C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC-Name Ethyl 2-[3-(Ethylamino)-6-Ethylimino-2,7 -Dimethylxanthen-9-yl]Benzoat-Hydron;Chlorid
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine 6G
Schmelzpunkt 290.0°C
Namenshinweis 99%
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 479.01
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 98.5% min.
Farbe Braun bis braun-rot
Menge 100 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 6G
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /