Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G, 99 %
Artikelnummer. 10045820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10045820
Marke: Thermo Scientific Chemicals 419010250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 989-38-8
Summenformel C28H31ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 479.017
MDL-Nummer MFCD00012665
InChI-Schlüssel VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1, C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC-Name Ethyl 2-[3-(Ethylamino)-6-Ethylimino-2,7 -Dimethylxanthen-9-yl]Benzoat-Hydron;Chlorid
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine 6G
Schmelzpunkt 290.0°C
Namenshinweis 99%
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 479.01
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 98.5% min.
Farbe Braun bis braun-rot
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 6G
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /