Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G
Artikelnummer. 15484719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484719 100 g 100 Gramm
15474719 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484719 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62315.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Fluoreszenzmarkierung geeignet.
Rhodamine dyes are used extensively in biotechnology applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry,fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rhodamin-Farbstoffe werden in vielen Bereichen der Biotechnologie eingesetzt, z. B. in der Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie und ELISA.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 989-38-8
Summenformel C28H31ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 479.017
MDL-Nummer MFCD00012665
InChI-Schlüssel VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1; C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC-Name Ethyl 2-[3-(Ethylamino)-6-Ethylimino-2,7 -Dimethylxanthen-9-yl]Benzoat-Hydron;Chlorid
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine 6G
Beilstein 3900071
Farbe Braun bis rot
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 479.02