Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 110, 98+%
Artikelnummer. 10730682 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10730682 500 mg Glasflasche -
11966931 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10730682 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 419075000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00 CHF
    162.65 CHF / 500 Milligramm
    Sparen 33.35 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13558-31-1 | C20H15ClN2O3 | 366.801 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13558-31-1
Summenformel C20H15ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 366.801
InChI-Schlüssel JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11617572
IUPAC-Name 2-(3-Amino-6-Iminoxanthen-9-yl)Benzoesäure;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N)C(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine 110
Schmelzpunkt >360.0°C
Max. Fluoreszenz 520nm (in methanol)
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 498 to 504nm (c=10mg/l in methanol)
Molarer Absorptionskoeffizient 77000 l/(mol.cm) (at lambda max.) min.
Verpackung Glasflasche
Eignung (for use as a laser dye) passes
Prozentgehaltsbereich 98+%
Farbe Weiß bis gelb
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Menge 500 mg
Physikalische Form Kristallpulver
Formelmasse 366.79
Reinheit (%) ≥98%
Güte Rein