Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 8125 Mikroinjektor mit geringer Dispersion
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Stellen Sie mit dem Thermo Scientific™ Rheodyne™ 8125 Mikroinjektor mit geringer Dispersion hochgenaue und präzise Injektionen für Hochleistungsflüssigchromatographie-(HPLC)-Säulen mit 1 und 2 mm ID sicher. Dieser dualmodige Injektor kann partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit bewältigen. Ein eingebauter Positionserkennungsschalter liefert ein reproduzierbares Startsignal. Geeignet für 5 bis 50 μl Probenschleifen
- Partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit
- Der Positions-Sensor-Schalter stellt ein reproduzierbares Startsignal zur Verfügung
- Geeignet für 5 bis 50 μl Probenschleifen
Lieferumfang:
5 μl Proben-Loop
Spezifikation
Spezifikation
| Modus | Doppelmodus |
| Probenvolumen (metrisch) | 0,1 bis 5 μl |
| Beschreibung | Bimodal; Edelstahl-Stator; Mikroskala für niedrige Dispersion; Positionserkennungsschalter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC |
| Typ | Injektor mit geringer Dispersion |
| No. of Ports | 6 Anschlüsse |
| Statormaterial | Edelstahl |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.