Learn More
Rhenium Standard: Re @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
Artikelnummer. 30312494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30312494 250 mL
30310390 500 mL
30312684 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30312494 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTREN250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium
CAS 7440-15-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rhenium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Re
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Re
InChI-Formel InChI=1 S/Re
Lösungstyp Single Solution
SMILES [Re]
Element Re
IUPAC-Name Rhenium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 186.207
Menge 250 mL
Formelmasse 186.956