Learn More
Rhenium Standard: Re @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17948449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17948449 100 mL 100 Milliliter
17947789 50 mL 50 Milliliter
17938009 500 mL 500 Milliliter
17958709 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17948449 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPREN100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Rhenium Standard: Re @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium
CAS 7440-15-5
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rhenium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Re
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Re
InChI-Formel InChI=1S/Re
SMILES [Re]
IUPAC-Name Rhenium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.207
Menge 100 mL
Formelmasse 186.956 g/mol