Learn More
Rhenium-Standard für ICP, ICP-MS 10,000 μg/ml (10,000 ppm) in Wasser (H2O), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Beschreibung
- ICP, ICP-MS-Referenzstandard, ICP, ICP-MS-Referenzmaterial
- ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
- ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
- ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
- GHS/OSHA-konform, REACH usw.
- Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt), dreifach destillierte Säuren und dreifach vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
- Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
- Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Matrix: H2O |
Verpackung | HDPE dreifach ausgelaugt |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Rhenium |
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 10,000 µg/mL (10,000 ppm) |
Verfahren | ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF und andere Kationenmessverfahren |
Element | Rhenium |
Menge | 250 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhenium-Standard für ICP, ICP-MS 10,000 μg/ml (10,000 ppm) in Wasser (H2O), Reagecon >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur