Learn More
Rhenium-Standard für ICP, 1000 μg/ml in H2O, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10581373 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10581373 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 500 Milliliter
10172342 125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581373 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLRE92X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 CHF
    270.67 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 53.33 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Re1000 μg/ml;
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-15-5 , 7732-18-5
Summenformel Re
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00011195
InChI-Schlüssel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-Name Rhenium
SMILES [Re]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rheniumstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Das Assurance Certificate of Analysis berichtet bis zu 39 Elemente auf PPB-Ebene.
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Solvent or Matrix Wasser
Menge 500 ml
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix&tab;Konzentration&tab;Kat. Nein.
H2O&tab;1000 μg/ml&tab;PLRE9-2Y, -2X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch