Learn More
Rhenium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11361359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361359 50 mL 50 Milliliter
11371359 100 mL 100 Milliliter
11450330 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013817.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-15-5 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Summenformel Re
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00011195
InChI-Schlüssel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-Name Rhenium
SMILES [Re]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Rhenium:0,1 %; Wasser:94,9%