Learn More
Rhenium, 1 % auf 2.5-mm-Aluminiumoxidkügelchen, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rhenium |
| Namenshinweis | 1% on alumina spheres, 2.5mm alumina spheres |
| CAS | 7440-15-5 |
| Physikalische Form | Sphären |
| Menge | 250 g |
| Summenformel | Re |
| MDL-Nummer | MFCD00011195 |
| Synonym | rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| InChI-Schlüssel | WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |