Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ Zweiteilige PEEK-Anschlussstücke
Thermo Scientific™ RheFlex™ Zweiteilige PEEK-Anschlussstücke bieten inerte, metallfreie Anschlüsse.
46.50 CHF - 64.25 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) PEEK-Schläuche
Material PEEK
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11909234
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6000-051
Ersatzferrulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11919234
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6000-054
Anschluss-Set, Standardlänge Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10669865
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6000-055
Anschluss-Set, kurz Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11959214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6000-066
Anschluss-Set, extralang Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ RheFlex™ Zweiteilige PEEK-Anschlussstücke bieten inerte, metallfreie Anschlüsse.
  • Die geschlitzte Rückseite der Ferrule wird durch die konische Oberfläche der Mutter auf das Röhrchen gedrückt
  • Kann für 1/16 Zoll-Metall- oder Kunststoffschläuche verwendet werden, die bis zu 5.000 psi sicher sind
  • Wiederverwendbare Ferrule und Mutter
Spezifikation
Spezifikation
PEEK-Schläuche
PEEK
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.