Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ Zweiteilige PEEK-Anschlussstücke
Beschreibung
Thermo Scientific™ RheFlex™ Zweiteilige PEEK-Anschlussstücke bieten inerte, metallfreie Anschlüsse.
- Die geschlitzte Rückseite der Ferrule wird durch die konische Oberfläche der Mutter auf das Röhrchen gedrückt
- Kann mit einer Zuverlässigkeit von bis zu 5000 psi für 1/16 Zoll Metall- oder Kunststoffschläuche verwendet werden
- Wiederverwendbare Ferrule und Mutter
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Anschluss-Set, Standardlänge |
| Beschreibung | 1/16 Zoll Anschluss-Set, Standardlänge; 5/Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PEEK-Schläuche |
| Material | PEEK |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.