Learn More
RFX5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen RFX5
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839673
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12137-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829673
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12137-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Substrate of the antigen receptor-coupled tyrosine kinase. Plays a role in antigen receptor signaling for both clonal expansion and deletion in lymphoid cells. Directly associates with HAX-1, through binding to its C-terminal region. May also be involved in the regulation of gene expression.
Spezifikation
Spezifikation
RFX5
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P48382
5993
RFX5 Fusion Protein Ag2783
Primary
-20°C
RFX5
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DNA binding protein RFX5, Regulatory factor X 5, RFX5
RFX5
IgG
Antigen Affinity Chromatography