Learn More
Hamilton RFID-Leser
Artikelnummer. 31257794
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Microlab 700-Instrument
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
31257794 Microlab 700-Instrument
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31257794 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 10106736
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
RFID-Leser, der für den Einsatz mit kompatiblen Laborsystemen entwickelt wurde. Ermöglicht Identifikations- und Tracking-Funktionalität für einen verbesserten Arbeitsablauf.
  • Microlab RFID-Leser (PN: 10106736) für sichere Benutzerauthentifizierung
  • Ermöglicht kontrollierten Zugriff auf das Microlab 700-System
  • Verbindet sich mit dem Microlab 700-Controller über USB
  • Bietet schnelle und zuverlässige Benutzerverifikation mittels RFID-Technologie
Spezifikation
Produkttyp RFID-Leser
Zur Verwendung mit (Geräte) Microlab 700-Instrument