Learn More
Abnova™ RFC5 Recombinant Protein Artikelnummer.: 16130182
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ RFC5 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16130182
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130182
Marke: Abnova™ H00005985P01.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH13961
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 5985
Molekulargewicht 63.14
Name RFC5 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen METSALKQQEQPAATKIRNLPWVEKYRPQTLNDLISHQDILSTIQKFINEDRLPHLLLYGPPGTGKTSTILACAKQLYKDKEFGSMVLELNASDDRGIDIIRGPILSFASTRTIFKKGFKLVILDEADAMTQDAQNALRRVIEKFTENTRFCLICNYLSKIIPALQSRCTRFRFGPLTPELMAPRLEHVVEEEKVDISEDGMKALVTLSSGDMRRALNILQSTNMAFGKVTEETVYTCTGHPLKSDIANILDWMLNQDFTTAYRNITELKTLKGLALHDILTEIHLFVHRVDFPSSVRIHLLTKMADIEYRLSVGTNEKIQLSSLIAAFQVTRDLIVAEA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias MGC1155/RFC36
Gebräuchliche Bezeichnung RFC5
Gensymbol RFC5
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution
Name des Produkts
Abnova™ RFC5 Recombinant Protein >